[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 565 EUR
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410448
CAS nummer: 356058-13-4