1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510079-1G PC510079-5G
APOSPC510079-1GEA 503 EUR
APOSPC510079-1G APOSPC510079-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-fluorophenyl)propane
Formule: C₁₄H₁₉BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410615
CAS nummer: 924817-75-4