5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510081-1G PC510081-5G
APOSPC510081-1GEA 400 EUR
APOSPC510081-1G APOSPC510081-5G
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410236
CAS nummer: 887973-92-4