6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510089-1G PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA 451 EUR
APOSPC510089-1G APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
MW: 283.203 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410072
CAS nummer: 887983-48-4