6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510090-1G PC510090-5G PC510090-250MG
APOSPC510090-1GEA 503 EUR
APOSPC510090-1G APOSPC510090-5G APOSPC510090-250MG
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410031
CAS nummer: 887979-25-1