[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510092-1G PC510092-5G
APOSPC510092-1GEA 503 EUR
APOSPC510092-1G APOSPC510092-5G
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
[6-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410446
CAS nummer: 220455-42-5