5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510097-5G PC510097-1G
APOSPC510097-5GEA 1430 EUR
APOSPC510097-5G APOSPC510097-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₇F₆NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410252
CAS nummer: 887973-75-3