2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-3-bromo-4-fluoronitrobenzene
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 35.1 EUR
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Kookpunt: 315 °C
Smeltpunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18071077
CAS nummer: 1218764-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III