Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510104-1G PC510104-5G
APOSPC510104-1GEA 125 EUR
APOSPC510104-1G APOSPC510104-5G
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659702
CAS nummer: 777-70-8