3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510107-1G PC510107-250MG
APOSPC510107-1GEA 606 EUR
APOSPC510107-1G APOSPC510107-250MG
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Formule: C₁₄H₇F₂N₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00987073
CAS nummer: 313222-96-7