1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510114-1G PC510114-5G
APOSPC510114-1GEA 308 EUR
APOSPC510114-1G APOSPC510114-5G
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Formule: C₄₅H₄₁N₂·PF₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071595
CAS nummer: 581092-53-7