5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51013-1G PC51013-250MG PC51013-100MG
APOSPC51013-1GEA 937 EUR
APOSPC51013-1G APOSPC51013-250MG APOSPC51013-100MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₈H₈BFN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18089818
CAS nummer: 2096331-06-3