Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 184 EUR
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Formule: C₁₁H₁₆FO₃P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22574982
CAS nummer: 63909-54-6