4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 135 EUR
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22494116
CAS nummer: 1326316-85-1