2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510165-1G PC510165-250MG PC510165-5G
APOSPC510165-1GEA 1020 EUR
APOSPC510165-1G APOSPC510165-250MG APOSPC510165-5G
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
2-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄BrF₂NO
MW: 248.024 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18390874
CAS nummer: 1261818-72-7