5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC510167-1G PC510167-250MG
APOSPC510167-1GEA 760 EUR
APOSPC510167-1G APOSPC510167-250MG
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Formule: C₅H₆BrF₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27935381
CAS nummer: 1383437-60-2
UN: 1993
ADR: 3,III