6-Bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51017-100MG PC51017-250MG
APOSPC51017-100MGEA 178 EUR
APOSPC51017-100MG APOSPC51017-250MG
6-Bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Formule: C₁₂H₁₂BrFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384869
CAS nummer: 1286734-76-6