5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carbaldehyde, 5-Fluoro-6-formyl-1-methyl-1H-indazole
PC51018-100MG PC51018-1G PC51018-500MG
APOSPC51018-100MGEA 219 EUR
APOSPC51018-100MG APOSPC51018-1G APOSPC51018-500MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18384870
CAS nummer: 1286734-88-0