2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 606 EUR
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168448
CAS nummer: 1803857-10-4