3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC510204-1G PC510204-250MG
APOSPC510204-1GEA 162 EUR
APOSPC510204-1G APOSPC510204-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12755885
CAS nummer: 93608-11-8