3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510207-5G PC510207-1G
APOSPC510207-5GEA 263 EUR
APOSPC510207-5G APOSPC510207-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
3-Fluoro-4-methoxyphenethyl Alcohol
Formule: C₉H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201038
CAS nummer: 404-91-1