6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51021-100MG PC51021-1G PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA 80.4 EUR
APOSPC51021-100MG APOSPC51021-1G APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₃BrClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384873
CAS nummer: 1286734-78-8