3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510212-1G PC510212-250MG
APOSPC510212-1GEA 1960 EUR
APOSPC510212-1G APOSPC510212-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16616839
CAS nummer: 56539-85-6