4-Fluoro-7-methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510216-1G PC510216-250MG PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA 503 EUR
APOSPC510216-1G APOSPC510216-250MG APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Formule: C₉H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027019
CAS nummer: 313337-32-5