6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 614 EUR
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₅BrFIN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18384874
CAS nummer: 1286734-96-0