3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510235-1G PC510235-5G
APOSPC510235-1GEA 121 EUR
APOSPC510235-1G APOSPC510235-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06823839
CAS nummer: 69888-90-0