1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510242-1G PC510242-250MG PC510242-5G
APOSPC510242-1GEA 482 EUR
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG APOSPC510242-5G
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₈ClF
MW: 158.601 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110026
CAS nummer: 119779-12-3