2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510243-1G PC510243-250MG PC510243-5G
APOSPC510243-1GEA 503 EUR
APOSPC510243-1G APOSPC510243-250MG APOSPC510243-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375334
CAS nummer: 886370-20-3