Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510245-1G PC510245-5G
APOSPC510245-1GEA 472 EUR
APOSPC510245-1G APOSPC510245-5G
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formule: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585011
CAS nummer: 404010-73-7