Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510248-1G PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA 871 EUR
APOSPC510248-1G APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18909256
CAS nummer: 915213-54-6