3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510249-1G PC510249-250MG PC510249-5G
APOSPC510249-1GEA 799 EUR
APOSPC510249-1G APOSPC510249-250MG APOSPC510249-5G
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formule: C₇H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384511
CAS nummer: 847225-55-2