2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 606 EUR
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₅ClF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23132257
CAS nummer: 1254366-15-8