2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC51027-1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA 57 EUR
APOSPC51027-1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039240
CAS nummer: 58914-34-4