Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510279-1G PC510279-250MG PC510279-5G
APOSPC510279-1GEA 497 EUR
APOSPC510279-1G APOSPC510279-250MG APOSPC510279-5G
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28678072
CAS nummer: 231296-89-2