Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC510281-1G PC510281-250MG
APOSPC510281-1GEA 190 EUR
APOSPC510281-1G APOSPC510281-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19440363
CAS nummer: 1187318-53-1