2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510283-1G PC510283-250MG
APOSPC510283-1GEA 1020 EUR
APOSPC510283-1G APOSPC510283-250MG
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Formule: C₄H₈FI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24458933
CAS nummer: 19869-79-5