4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510287-1G PC510287-250MG PC510287-5G
APOSPC510287-1GEA 451 EUR
APOSPC510287-1G APOSPC510287-250MG APOSPC510287-5G
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Formule: C₁₇H₁₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049235
CAS nummer: 2006277-31-0