Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510288-1G PC510288-5G
APOSPC510288-1GEA 308 EUR
APOSPC510288-1G APOSPC510288-5G
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₀ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045165
CAS nummer: 340825-20-9