2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510290-1G PC510290-25G PC510290-5G
APOSPC510290-1GEA 206 EUR
APOSPC510290-1G APOSPC510290-25G APOSPC510290-5G
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃FN₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049239
CAS nummer: 2006276-93-1