Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510292-1G PC510292-5G
APOSPC510292-1GEA 400 EUR
APOSPC510292-1G APOSPC510292-5G
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29049236
CAS nummer: 2006278-07-3