5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(furan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510294-1G PC510294-5G
APOSPC510294-1GEA 247 EUR
APOSPC510294-1G APOSPC510294-5G
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367235
CAS nummer: 197507-85-0