4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510295-1G PC510295-5G
APOSPC510295-1GEA 206 EUR
APOSPC510295-1G APOSPC510295-5G
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₃N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28122820
CAS nummer: 1196702-79-0