Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510300-1G PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA 400 EUR
APOSPC510300-1G APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135649
CAS nummer: 79538-30-0