(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC510301-1G
PC510301-250MG
PC510301-5G
APOSPC510301-1GEA
451
EUR
APOSPC510301-1G
APOSPC510301-250MG
APOSPC510301-5G
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Formule:
C₅H₁₂FNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD29055294 CAS nummer: 1544241-64-6 |