Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510302-1G PC510302-250MG PC510302-5G
APOSPC510302-1GEA 490 EUR
APOSPC510302-1G APOSPC510302-250MG APOSPC510302-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28148154
CAS nummer: 1337606-76-4