2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 408 EUR
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24503444
CAS nummer: 1308915-16-3