2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC510316-1G PC510316-5G
APOSPC510316-1GEA 451 EUR
APOSPC510316-1G APOSPC510316-5G
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₉H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18533660
CAS nummer: 1261358-84-2