2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC510320-1G PC510320-250MG PC510320-5G PC510320-100MG
APOSPC510320-1GEA 808 EUR
APOSPC510320-1G APOSPC510320-250MG APOSPC510320-5G APOSPC510320-100MG
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₉H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16748868
CAS nummer: 1249974-01-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable