Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC510329-1G PC510329-250MG PC510329-5G
APOSPC510329-1GEA 718 EUR
APOSPC510329-1G APOSPC510329-250MG APOSPC510329-5G
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Ethyl 2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetate
Formule: C₁₀H₉BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036663
CAS nummer: 885068-75-7