4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC510332-1G PC510332-250MG
APOSPC510332-1GEA 199 EUR
APOSPC510332-1G APOSPC510332-250MG
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21099440
CAS nummer: 1240313-90-9
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable